4-(4-Bromphenyl)morpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
591777-25G 591777-5G
SIAL591777-25GEA 223 EUR InStock
SIAL591777-25G SIAL591777-5G
4-(4-Bromphenyl)morpholin, Sigma-Aldrich®
4-(4-Bromphenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
MW: 242.12 g/mol
MDL Number: MFCD04112483
CAS-Nummer: 30483-75-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge