3,4-Dimethoxyphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
653675-1G 653675-5G
SIAL653675-1GEA 73 EUR InStock
SIAL653675-1G SIAL653675-5G
3,4-Dimethoxyphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyphenethylbromid
Formel: C₁₀H₁₃BrO₂
CAS-Nummer: 40173-90-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge