4-Methoxyphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
655155-1G 655155-5G
SIAL655155-1GEA 49.9 EUR InStock
SIAL655155-1G SIAL655155-5G
4-Methoxyphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenethylbromid
Formel: C₉H₁₁BrO
MDL Number: MFCD07369786
CAS-Nummer: 14425-64-0
EINECS: 238-393-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge