(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
726842-100G 726842-25G
SIAL726842-100GEA 858 EUR InStock
SIAL726842-100G SIAL726842-25G
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO
MDL Number: MFCD00671659
CAS-Nummer: 22038-86-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge