Benzylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B5136-100G B5136-25G
SIALB5136-100GEA 88.4 EUR InStock
SIALB5136-100G SIALB5136-25G
Benzylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzylammoniumchlorid
Formel: C₇H₁₀ClN
MW: 143.62 g/mol
MDL Number: MFCD00012852
CAS-Nummer: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge