Benzyldimethyldodecylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B5776-10G B5776-50G
SIALB5776-10GEA 111 EUR InStock
SIALB5776-10G SIALB5776-50G
Benzyldimethyldodecylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Benzyldimethyldodecylammoniumbromid
Formel: C₂₁H₃₈BrN
MDL Number: MFCD00011768
CAS-Nummer: 7281-04-1
EINECS: 230-698-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge