2-Chlorethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C40200-100G C40200-5G
SIALC40200-100GEA 99.6 EUR InStock
SIALC40200-100G SIALC40200-5G
2-Chlorethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₇Cl₂N
MDL Number: MFCD00012887
CAS-Nummer: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge