(+)-Valencen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W344303-100G-K W344303-1KG-K W344303-25G-K
SIALW344303-100G-KEA 177 EUR InStock
SIALW344303-100G-K SIALW344303-1KG-K SIALW344303-25G-K
(+)-Valencen, Sigma-Aldrich®
(+)-Valencen
Formel: C₁₅H₂₄
MDL Number: MFCD00075884
CAS-Nummer: 4630-07-3
EINECS: 225-047-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge