1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS18775.10 SILS18775.25 SILS18775.100
SILNSILS18775.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS18775.10 SILNSILS18775.25 SILNSILS18775.100
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexen
Formel: C₉H₁₈OSi
MW: 170.33 g/mol
MDL Number: MFCD00001541
CAS-Nummer: 6651-36-1
EINECS: 229-675-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge