2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006818-5G 006818-25G 006818-1G
FLUO006818-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006818-5G FLUO006818-25G FLUO006818-1G
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Siedepunkt: 35…38 °C (0,04 mmHg)
MDL Number: MFCD00042322
CAS-Nummer: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge