2-Iod-p-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
003509-25G 003509-100G
FLUO003509-25GEA 152 EUR InStock
FLUO003509-25G FLUO003509-100G
2-Iod-p-xylol
2-Iod-p-xylol
Formel: C₈H₉I
MW: 232.06 g/mol
MDL Number: MFCD00013708
CAS-Nummer: 1122-42-5
EINECS: 214-347-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge