4-tert-Butylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
008874-1G 008874-5G
FLUO008874-1GEA 57.9 EUR InStock
FLUO008874-1G FLUO008874-5G
4-tert-Butylbenzylamin
4-tert-Butylbenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
MDL Number: MFCD00040754
CAS-Nummer: 39895-55-1
EINECS: 254-681-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge