Magnetrührer mit Heizplatte, digital, AREC, AREC.T und AREC.X
Lieferant: VELP Scientifica
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VELPSA20500061EA 536 EUR InStock
VELPSA20500061
Magnetrührer mit Heizplatte, digital, AREC, AREC.T und AREC.X
Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte aus weißer Keramik, welche eine gute Chemikalienbeständigkeit aufweist, leicht zu reinigen ist und Farbänderungen bei der Titration problemlos erkennen lässt. Die Geräte verfügen über eine Ablaufrinne, die vor verschütteten Flüssigkeiten schützt, und eine Heizplatten-Warnung, die angezeigt wird, wenn die Temperatur unter 50 °C sinkt. Der AREC.X ist lieferbar als Paket mit einer Auswahl von PT100-Fühlern oder VTF (+ Stativstab), VTF umfasst einen Timer für den unbeaufsichtigten Betrieb und erhöhte Produktivität.
  • Digitalanzeige zeigt die eingestellte Temperatur
  • Elektronische Drehzahlregelung bis zu 1500 min-1
  • Gehäuse aus Technopolymer ist beständig gegen Chemikalien, Kratzer und Oberflächenabrieb
  • SpeedServo™ gewährleistet eine konstante Drehzahl, auch wenn sich die Viskosität ändert
  • AREC.X Modelle besitzen eine gut sichtbare LED-Temperaturanzeige
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42.
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge