m-Xylol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95670-5ML 95670-50ML
95670-5MLEA 0 EUR InStock
95670-5ML 95670-50ML
m-Xylol, Supelco®
m-Xylol
Formel: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 138
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 0.864 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008536
CAS-Nummer: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34893499780d17b0b56fae1a48814117ca18f70&vid=a34893499780d17b0b56fae1a48814117ca18f70&prid=web&clid=SAPDAM https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb69bb070ffbd1549daf89319939da4e4a8d25b0&vid=fb69bb070ffbd1549daf89319939da4e4a8d25b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge