1,3,5-Triisopropylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
022115-25G 022115-100G
FLUO022115-25GEA 36.8 EUR InStock
FLUO022115-25G FLUO022115-100G
1,3,5-Triisopropylbenzol
1,3,5-Triisopropylbenzol
Formel: C₁₅H₂₄
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –7 °C
Dichte: 0,8447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008890
CAS-Nummer: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge