Xanthurensäure 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
115090010 115090050
ACRO115090010EA 47.9 EUR InStock
ACRO115090010 ACRO115090050
Xanthurensäure 96%
Xanthurensäure
Formel: C₁₀H₇NO₄
Melting Pt: 297…298 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006754
CAS-Nummer: 59-00-7
EINECS: 200-410-1
Merck Index: 12,10202
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95.0 %
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge