6-Fluorchinaldin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002573-5G 002573-1G
FLUO002573-5GEA 137 EUR InStock
FLUO002573-5G FLUO002573-1G
6-Fluorchinaldin
6-Fluorchinaldin
Formel: C₁₀H₈FN
MDL Number: MFCD00041233
CAS-Nummer: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge