7-Methyl-8-nitrochinolin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L03882.06 L03882.14
L03882.06EA 104 EUR InStock
L03882.06 L03882.14
7-Methyl-8-nitrochinolin ≥98%
7-Methyl-8-nitroquinoline
Purity: 98+% CAS No.: 7471-63-8 Molecular Formula: C10H8N2O2 Formula Weight: 188.19 Melting Point: 185-186° Beilstein Reference: 154601
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.19 g/mol
Melting Pt: 185…186 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041234
CAS-Nummer: 7471-63-8
EINECS: 231-268-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge