6-Methoxychinaldin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002592-1G 002592-5G
FLUO002592-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002592-1G FLUO002592-5G
6-Methoxychinaldin
6-Methoxychinaldin
Formel: C₁₁H₁₁NO
Siedepunkt: 95…96 °C (0,5 mmHg)
Melting Pt: 67 °C
MDL Number: MFCD00006761
CAS-Nummer: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge