6-Hydroxychinaldin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB12328.1 BTB12328.10
CHMPBTB12328.1EA 0 EUR InStock
CHMPBTB12328.1 CHMPBTB12328.10
6-Hydroxychinaldin
6-Hydroxychinaldin
Formel: C₁₀H₉NO
MDL Number: MFCD00047600
CAS-Nummer: 613-21-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge