Chinaldin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05805.0100 8.05805.0250
8.05805.0100EA 82.3 EUR InStock
8.05805.0100 8.05805.0250
Chinaldin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chinaldin
Formel: C₁₀H₉N
Siedepunkt: 247,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006756
CAS-Nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -2 °C
Molar Mass 143.18 g/mol
Boiling Point 246.9 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.6126 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge