Bromcycloheptan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23110.06 B23110.14
B23110.06EA 27 EUR InStock
B23110.06 B23110.14
Bromcycloheptan ≥97%
Bromcycloheptan
Purity: 97% CAS No.: 2404-35-5 Molecular Formula: C7H13Br Formula Weight: 177.09 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5052 Boiling Point: 71-72°/10mm Beilstein Reference: 1098389 MDL No.: MFCD00004149
Formel: C₇H₁₃Br
Siedepunkt: 71…72 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,300
Flash-Pt: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004149
CAS-Nummer: 2404-35-5
EINECS: 219-294-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge