1-Aminocyclopentancarbonsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22179.03 B22179.06 B22179.14
B22179.03EA 27.7 EUR InStock
B22179.03 B22179.06 B22179.14
1-Aminocyclopentancarbonsäure ≥97%
1-Aminocyclopentancarbonsäure
Purity: 97+% CAS No.: 52-52-8 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: ca 320° dec. Beilstein Reference: 636626 Merck Reference: 14,2734 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00001381
Formel: C₆H₁₁NO₂
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 320 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001381
CAS-Nummer: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2734
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge