Iodcyclohexan ≥98% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit Kupfer
B24840.14 B24840.22 B24840.36
B24840.14EA 69.1 EUR InStock
B24840.14 B24840.22 B24840.36
Iodcyclohexan ≥98% stabilisiert
Iodcyclohexan
Formel: C₆H₁₁I
Siedepunkt: 180 °C
Dichte: 1,625
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003826
CAS-Nummer: 626-62-0
EINECS: 210-957-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge