Cyclooctanol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17825.14 A17825.22
A17825.14EA 94.1 EUR InStock
A17825.14 A17825.22
Cyclooctanol ≥97%
Cyclooctanol
Purity: 97% CAS No.: 696-71-9 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4860 Melting Point: 14-15° Boiling Point: 97-98°/11mm Beilstein Reference: 1848166 MDL No.: MFCD00001744
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 97…98 °C (11 mmHg)
Melting Pt: 14…15 °C
Dichte: 0,970
Flash-Pt: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001744
CAS-Nummer: 696-71-9
EINECS: 211-800-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge