(2-Chlorethyl)diethylammoniumchlorid 99.5%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
114030010 114030050 114032500 114030025
ACRO114030010EA 102 EUR InStock
ACRO114030010 ACRO114030050 ACRO114032500 ACRO114030025
(2-Chlorethyl)diethylammoniumchlorid 99.5%
2-Chloroethyldiethylammonium chloride
Formel: C₆H₁₅Cl₂N
Melting Pt: 208…212 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012519
CAS-Nummer: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Titration with HClO4 ≥99.4 % (On dry substance)
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge