Piperidin-N-carbaldehyd 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
119730010 119732500
ACRO119730010EA 277 EUR InStock
ACRO119730010 ACRO119732500
Piperidin-N-carbaldehyd 99%
Piperidin-N-carbaldehyd
Formel: C₆H₁₁NO
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1,019 g/cm³
Flash-Pt: 91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006483
CAS-Nummer: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge