Dicyclohexylphthalat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
375050050 375052500 375050010 375050025
ACRO375050050EA 28.8 EUR InStock
ACRO375050050 ACRO375052500 ACRO375050010 ACRO375050025
Dicyclohexylphthalat 99%
Dicyclohexylphthalat
Formel: C₂₀H₂₆O₄
Siedepunkt: 200…235 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 63 °C
Flash-Pt: 207 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003849
CAS-Nummer: 84-61-7
EINECS: 201-545-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge