Magnesiumethanolat (21 - 22% Mg)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
14264.30 14264.A1
14264.30EA 127 EUR InStock
14264.30 14264.A1
Magnesiumethanolat (21 - 22% Mg)
Magnesiumethanolat
CAS No.: 2414-98-4 Molecular Formula: C4H10MgO2 Formula Weight: 114.44 Physical Form: Granular Density: 1.01 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Off-white Odour: Odourless Melting Point: 270° dec. Beilstein Reference: 3678841 UN No.: 3205 MDL No.: MFCD00009060
Formel: C₄H₁₀MgO₂
MW: 114.43 g/mol
Melting Pt: 270 °C (Zers.)
Dichte: 1.01
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009060
CAS-Nummer: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
UN: 3205
ADR: 4.2 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge