Magnesiumtrifluormethansulfonat
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
22340.09 22340.18
22340.09EA 60.3 EUR InStock
22340.09 22340.18
Magnesiumtrifluormethansulfonat
Magnesiumtrifluormethansulfonat
CAS No.: 60871-83-2 Molecular Formula: C2F6MgO6S2 Formula Weight: 322.43 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 310° Beilstein Reference: 705578 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042601
Formel: C₂F₆MgO₆S₂
MW: 322.45 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042601
CAS-Nummer: 60871-83-2
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge