Kupfer(II)cyclohexanbutyrat Cu 15,8% für die Atomabsorptionsspektroskopie
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
87262.03 87262.06
87262.03EA 27.9 EUR InStock
87262.03 87262.06
Kupfer(II)cyclohexanbutyrat Cu 15,8% für die Atomabsorptionsspektroskopie
Kupfer(II)cyclohexanbutyrat
CAS No.: 2218-80-6 Molecular Formula: C20H34CuO4 Formula Weight: 402.01 Physical Form: Powder Melting Point: 126° dec. MDL No.: MFCD00036399
Formel: C₂₀H₃₄CuO₄
MW: 402.03 g/mol
Melting Pt: 126 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036399
CAS-Nummer: 2218-80-6
EINECS: 218-723-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge