Dipropylphthalat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24056.09 B24056.18 B24056.30
B24056.09EA 49.2 EUR InStock
B24056.09 B24056.18 B24056.30
Dipropylphthalat ≥98%
Dipropylphthalat
Purity: 98% CAS No.: 131-16-8 Molecular Formula: C14H18O4 Formula Weight: 250.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 168-170°/3mm Beilstein Reference: 2332522 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009371
Formel: C₁₄H₁₈O₄
Siedepunkt: 168…170 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,082
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009371
CAS-Nummer: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge