Zinktrifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L15969.06 L15969.14
L15969.06EA 43.4 EUR InStock
L15969.06 L15969.14
Zinktrifluormethansulfonat ≥98%
Zinktrifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 54010-75-2 Molecular Formula: C2F6O6S2Zn Formula Weight: 363.51 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4028195 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013229
Formel: C₂F₆O₆S₂Zn
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013229
CAS-Nummer: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge