2,3-Dichlor-6-nitrobenzonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SEW05399.1 SEW05399.10
MAYBSEW05399.1EA 0 EUR InStock
MAYBSEW05399.1 MAYBSEW05399.10
2,3-Dichlor-6-nitrobenzonitril
2,3-Dichlor-6-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₂Cl₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00728596
CAS-Nummer: 2112-22-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge