Ethyl-2,4-difluorbenzoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00560.1 TL00560.10 TL00560.50
MAYBTL00560.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00560.1 MAYBTL00560.10 MAYBTL00560.50
Ethyl-2,4-difluorbenzoat
Ethyl-2,4-difluorbenzoat
Formel: C₉H₈F₂O₂
MDL Number: MFCD00153149
CAS-Nummer: 108928-00-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge