3-Brom-5-hydroxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4961-5G CA-4961-25G CA-4961-1G
COBBCA-4961-5GEA 107 EUR InStock
COBBCA-4961-5G COBBCA-4961-25G COBBCA-4961-1G
3-Brom-5-hydroxybenzoesäure
3-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅BrO₃
MDL Number: MFCD06797980
CAS-Nummer: 140472-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge