2-Brom-6-ethoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6405-1G HC-6405-25G HC-6405-5G
COBBHC-6405-1GEA 137 EUR InStock
COBBHC-6405-1G COBBHC-6405-25G COBBHC-6405-5G
2-Brom-6-ethoxypyridin
2-Bromo-6-ethoxypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
MDL Number: MFCD00234958
CAS-Nummer: 4645-11-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge