4-Brom-3-nitrobenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6655-5G HC-6655-25G HC-6655-1G HC-6655-100G
COBBHC-6655-5GEA 102 EUR InStock
COBBHC-6655-5G COBBHC-6655-25G COBBHC-6655-1G COBBHC-6655-100G
4-Brom-3-nitrobenzonitril
4-Brom-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
MDL Number: MFCD00982006
CAS-Nummer: 89642-49-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge