2-Fluor-3-formylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1260-1G PY-1260-25G
COBBPY-1260-1GEA 31 EUR InStock
COBBPY-1260-1G COBBPY-1260-25G
2-Fluor-3-formylpyridin
2-Fluor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
MDL Number: MFCD03095270
CAS-Nummer: 36404-90-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge