3-Brom-5-fluor-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7138-5G PY-7138-1G
COBBPY-7138-5GEA 193 EUR InStock
COBBPY-7138-5G COBBPY-7138-1G
3-Brom-5-fluor-2-methoxypyridin
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrFNO
MW: 206.01 g/mol
MDL Number: MFCD04972397
CAS-Nummer: 884494-81-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge