3-Hydroxy-2,4,6-triiodbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001444-5G 001444-25G
FLUO001444-5GEA 72.9 EUR InStock
FLUO001444-5G FLUO001444-25G
3-Hydroxy-2,4,6-triiodbenzoesäure
3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid
Formel: C₇H₃I₃O₃
MDL Number: MFCD00020305
CAS-Nummer: 53279-72-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge