Bis(2-ethoxyethyl)adipat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001724-5G 001724-25G
FLUO001724-5GEA 61.1 EUR InStock
FLUO001724-5G FLUO001724-25G
Bis(2-ethoxyethyl)adipat
Bis(2-ethoxyethyl)adipat
Formel: C₁₄H₂₆O₆
MDL Number: MFCD00041926
CAS-Nummer: 109-44-4
EINECS: 203-673-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge