2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004846-5G 004846-25G
FLUO004846-5GEA 33.8 EUR InStock
FLUO004846-5G FLUO004846-25G
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00042254
CAS-Nummer: 143879-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge