Ethyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006146-5G 006146-25G 006146.100G
FLUO006146-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006146-5G FLUO006146-25G FLUO006146.100G
Ethyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Ethyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
MDL Number: MFCD00013560
CAS-Nummer: 76783-59-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge