Lithiumtrifluormethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006715-25G 006715-100G
FLUO006715-25GEA 97.2 EUR InStock
FLUO006715-25G FLUO006715-100G
Lithiumtrifluormethansulfonat
Lithiumtrifluormethansulfonat
Formel: CF₃LiO₃S
MDL Number: MFCD00013227
CAS-Nummer: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge