Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006841-5G 006841-25G 006841-100G
FLUO006841-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006841-5G FLUO006841-25G FLUO006841-100G
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
MDL Number: MFCD00043543
CAS-Nummer: 2557-13-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge