Ethyl-3,5-difluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008812-10G 008812-50G
FLUO008812-10GEA 65.7 EUR InStock
FLUO008812-10G FLUO008812-50G
Ethyl-3,5-difluorbenzoat
Ethyl-3,5-difluorbenzoat
Formel: C₉H₈F₂O₂
MDL Number: MFCD03093801
CAS-Nummer: 350-19-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge