4-Bromphthalsäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009065-25G 009065-500G
FLUO009065-25GEA 55.2 EUR InStock
FLUO009065-25G FLUO009065-500G
4-Bromphthalsäureanhydrid
4-Bromphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃BrO₃
MW: 227.01 g/mol
MDL Number: MFCD00191323
CAS-Nummer: 86-90-8
EINECS: 201-707-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge