Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010326-25G 010326-100G
FLUO010326-25GEA 54.8 EUR InStock
FLUO010326-25G FLUO010326-100G
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel: C₂F₆LiNO₄S₂
MW: 287.09 g/mol
MDL Number: MFCD00210017
CAS-Nummer: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge