Methyl-3-methyl-2-furoat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13654.POR 013654-5G 013654-25G
CHMPFL13654.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13654.POR FLUO013654-5G FLUO013654-25G
Methyl-3-methyl-2-furoat
Methyl-3-methyl-2-furoat
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140.14 g/mol
MDL Number: MFCD00014110
CAS-Nummer: 6141-57-7
EINECS: 228-131-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge